製品種目
BioReagent
フォーム
powder
組成
Dye content, ~50%
テクニック
electrophoresis: suitable
適合性
suitable for detection of glycoproteins
SMILES記法
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].CN(C)C(\SCc1ccc2c3nc(nc4n5[Cu]n6c(nc7nc(nc5c8cc(CS\C(N(C)C)=[N+](\C)C)ccc48)c9ccc(CS\C(N(C)C)=[N+](\C)C)cc79)c%10ccc(CS\C(N(C)C)=[N+](\C)C)cc%10c6n3)c2c1)=[N+](/C)C
InChI
1S/C56H68N16S4.4ClH.Cu/c1-65(2)53(66(3)4)73-29-33-17-21-37-41(25-33)49-57-45(37)62-50-43-27-35(31-75-55(69(9)10)70(11)12)19-23-39(43)47(59-50)64-52-44-28-36(32-76-56(71(13)14)72(15)16)20-24-40(44)48(60-52)63-51-42-26-34(18-22-38(42)46(58-51)61-49)30-74-54(67(5)6)68(7)8;;;;;/h17-28H,29-32H2,1-16H3;4*1H;/q+2;;;;;+2/p-4
InChI Key
CKLBXIYTBHXJEH-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- 硫酸化グリコサミノグリカンの定量に
- 分化した軟骨細胞を染色して、これらの細胞によるプロテオグリカン合成にアクセスするため
- 血管腫由来の血管周囲細胞(Hem-PC)の多系統分化を染色するため
- 中性および荷電した炭水化物残基を検出するための組織学的染色に
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A9186-BULK:
A9186-25G:4548173960999
A9186-10G:4548173960982
A9186-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy measures the extent to which a glycan or other molecule distorts a magnetic field.
NMR Analysis of Glycans