Merck
19660
Supelco
4-tert-ブチルベンゾイルクロリド
purum, ≥98.0% (T)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CC6H4COCl
CAS番号:
分子量:
196.67
Beilstein:
775793
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
グレード
purum
品質水準
アッセイ
≥98.0% (T)
屈折率
n20/D 1.536 (lit.)
n20/D 1.536
bp
135 °C/20 mmHg (lit.)
密度
1.007 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)c1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C11H13ClO/c1-11(2,3)9-6-4-8(5-7-9)10(12)13/h4-7H,1-3H3
InChI Key
WNLMYNASWOULQY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)