アプリケーション
agriculture
environmental
food and beverages
microbiology
保管温度
2-8°C
適合性
Escherichia coli
coliforms
SMILES記法
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](C(O)=O)O[C@H]1OC2=CC(OC(C=C3C)=O)=C3C=C2
InChI
1S/C16H16O9/c1-6-4-10(17)24-9-5-7(2-3-8(6)9)23-16-13(20)11(18)12(19)14(25-16)15(21)22/h2-5,11-14,16,18-20H,1H3,(H,21,22)/t11-,12-,13+,14-,16+/m0/s1
InChI Key
ARQXEQLMMNGFDU-JHZZJYKESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
構成
4-Methylumbelliferyl ß-D-glucuronide (MUG) 50.0 mg
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
18493-BULK:
18493-VAR:
18493-1VL:
18493-5VL:
18493-1VL-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)