安全性情報
17289
Supelco
Polyamide on TLC-PET-foils
suitable for thin layer chromatography (TLC), with fluorescent indicator 254 nm, PET foils
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
NACRES:
NC.07
フォーム
PET foils
品質水準
品質
with fluorescent indicator 254 nm
特徴
binder Proprietary
fluorescent indicator
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
テクニック
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × W
20 cm × 20 cm
層厚
100 μm
粒径
20 μm
アプリケーション
Polyamide on TLC-PET-foils may be used in TLC, LPLC, paper chromatography and PET foil backing.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
17289-1EA:
17289-25EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)