組成
agar, 15 g/L
beef extract, 3 g/L
bromocresol purple, 0.06 g/L
casein enzymic hydrolysate, 1.7 g/L
dextrose, 5.25 g/L
dipotassium phosphate, 0.25 g/L
papaic digest of soyabean meal, 0.3 g/L
peptic digest of animal tissue, 5 g/L
polysorbate 80, 1 g/L
sodium chloride, 0.5 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
テクニック
microbiological culture: suitable
最終pH
7.8±0.2 (25 °C)
アプリケーション
food and beverages
veterinary
microbiology
適合性
selective and differential for Bacillus spp.
アプリケーション
調製ノート
脚注
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
17186-BULK:
17186-VAR:
17186-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)