Merck
15355
Sigma-Aldrich
N-Boc-エタノールアミン
purum, ≥96.0% (GC)
別名:
N-(tert-ブトキシカルボニル)エタノールアミン, tert-ブチルN-(2-ヒドロキシエチル)カルバマート, Boc-2-アミノエタノール, Boc-グリシノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3COCONHCH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
161.20
Beilstein:
2353995
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
グレード
purum
品質水準
アッセイ
≥96.0% (GC)
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
屈折率
n20/D 1.449 (lit.)
n20/D 1.450
密度
1.042 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OCCNC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C7H15NO3/c1-7(2,3)11-6(10)8-4-5-9/h9H,4-5H2,1-3H3,(H,8,10)
InChI Key
GPTXCAZYUMDUMN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Building block for phospholipids
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
228.2 °F - closed cup
引火点(℃)
109 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
15355-5ML:
15355-BULK:
15355-25ML:
15355-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
M.-L. Alcaraz et al.
The Journal of Organic Chemistry, 61, 192-192 (1996)
S.F. Martin et al.
Tetrahedron Letters, 29, 3631-3631 (1988)
S.F. Martin et al.
The Journal of Organic Chemistry, 59, 4805-4805 (1994)