Merck
445185
Sigma-Aldrich
2-(Fmoc-アミノ)エタノール
97%
別名:
9-フルオレニルメチルN-(2-ヒドロキシエチル)カルバマート, N-Fmoc-エタノールアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H17NO3
CAS番号:
分子量:
283.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
mp
144-147 °C (lit.)
官能基
Fmoc
ester
hydroxyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OCCNC(OCC1C(C=CC=C2)=C2C3=C1C=CC=C3)=O
InChI
1S/C17H17NO3/c19-10-9-18-17(20)21-11-16-14-7-3-1-5-12(14)13-6-2-4-8-15(13)16/h1-8,16,19H,9-11H2,(H,18,20)
InChI Key
XLIFWDZVNRWYKV-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
445185-1G:
445185-BULK:
445185-5G:
445185-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)