Merck
15307
Sigma-Aldrich
クロラール 水和物
≥99%
別名:
トリクロロアセトアルデヒド 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl3CCH(OH)2
CAS番号:
分子量:
165.40
Beilstein:
1698497
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99%
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
薬剤管理
USDEA Schedule IV
不純物
chlor alcoholate, complies
organic volatile impurities, complies (GC)
residual solvents Toluene, Chloroform, Benzene, complies
≤0.002% heavy metals (as Pb)
≤0.1% non-volatile matter
強熱残分
≤0.1% (as SO4)
pH
2.8-5.5 (20 °C, 10%)
mp
57 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤70 mg/kg
適合性
complies for appearance of solution
complies for reaction against H2SO4
SMILES記法
OC(O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H3Cl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h1,6-7H
InChI Key
RNFNDJAIBTYOQL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Chloral hydrate is used in many protocols as a clearing agent for the microscopic examination of plant tissues without disrupting the cellular features.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
15307-BULK-R:
15307-2.5KG-R:
15307-6X1KG-R:
15307-100G-R:
15307-6X100G-R:
15307-VAR-R:
15307-6X2.5KG-R:
15307-1KG-R:
15307-50KG-R:
15307-500G-R:
15307-6X500G-R:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Cytohistological Analyses of Mega-sporogenesis and Gametogenesis in Ovules of Limonium spp.
Rois A S and Caperta A D
Bio-protocol, 6(21) (2016)
An improved clearing and mounting solution to replace chloral hydrate in microscopic applications.
Villani T S
Applications in plant sciences, 1(5), 1300016-1300016 (2013)
Novel hydroxylamine-containing analogues of 1-guanidino-7-aminoheptane (GC7), an effective inhibitor of deoxyhypusine synthase.
Khomutov MA, et al.
Russian Journal of Bioorganic Chemistry, 42(4), 415-422 (2016)
Analyses of plant leaf cell size, density and number, as well as trichome number using cell counter plugin.
Cheng Y, et al.
Bio-protocol, 4(13) (2014)
Stephanie K West et al.
The British journal of ophthalmology, 97(11), 1437-1442 (2013-09-21)
To report the largest study on the safety and effectiveness of sedation in paediatric ophthalmology in a nurse-led outpatient sedation unit. Retrospective cohort study reviewing all children who underwent sedation from January 2006 to December 2010. Patients were sedated with