Merck
15235
Supelco
N,N-Bis(trimethylsilyl)methylamine
for GC derivatization, LiChropur, ≥97.0% (GC)
別名:
Heptamethyldisilazane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H21NSi2
CAS番号:
分子量:
175.42
Beilstein:
1737290
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116105
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
derivatization grade ((GC derivatization))
for GC derivatization
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
品質
LiChropur
反応適合性
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.421 (lit.)
bp
144-147 °C (lit.)
密度
0.799 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
CN([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C7H21NSi2/c1-8(9(2,3)4)10(5,6)7/h1-7H3
InChI Key
ZSMNRKGGHXLZEC-UHFFFAOYSA-N
詳細
N,N-Bis(trimethylsilyl)methylamine is a silylating agent used to prepare TMS derivatives. It has about the same silylation potential as hexamethyldisilazane (HMDS) and can be used in the same manner. Its reaction by-product is the gaseous methylamine.
その他情報
Reagent for methylamination of acid halides, e.g. a phosphorus fluoride
法的情報
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
82.4 °F - closed cup
引火点(℃)
28 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
15235-BULK:
15235-10ML:
15235-VAR:
15235-50ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
M. Meyer et al.
Chemische Berichte, 121, 627-627 (1988)
資料
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs