Merck
15230
Sigma-Aldrich
[ビス(トリフルオロアセトキシ)ヨード]ベンゼン
purum, ≥95.0% (AT)
別名:
BTI, PIFA, ヨードベンゼンI,I-ビス(トリフルオロアセタート)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CF3CO2)2IC6H5
CAS番号:
分子量:
430.04
Beilstein:
764767
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
purum
品質水準
アッセイ
≥95.0% (AT)
形状
solid
反応適合性
reagent type: oxidant
mp
121-125 °C (lit.)
122-125 °C
官能基
fluoro
iodo
SMILES記法
FC(F)(F)C(=O)O[I](OC(=O)C(F)(F)F)c1ccccc1
InChI
1S/C10H5F6IO4/c11-9(12,13)7(18)20-17(6-4-2-1-3-5-6)21-8(19)10(14,15)16/h1-5H
InChI Key
PEZNEXFPRSOYPL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の用途に用いる反応剤または試薬です。
  • Pummerer型反応
  • ジメトキシベンジルエーテル類の化学選択的脱保護
  • 酸化的環異性化を媒介
  • アニリド類のトシロキシル化
その他情報
Reagent for dehydrogenation and oxidation reactions, review; New reagent for the direct conversions of amides to amines (Hofmann-type rearrangement) and key substance for carboxyterminal peptide sequencing; Smooth dethioacetalization to the carbonyls
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
15230-INTR:
15230-BULK:
15230-50G:4548173992730
15230-VAR:
15230-10G:4548173992723
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
M.R. Almond et al.
Organic Syntheses, 66, 132-132 (1988)
G. Stork et al.
Tetrahedron Letters, 30, 287-287 (1989)
William C Skarnes et al.
Methods (San Diego, Calif.), 164-165, 18-28 (2019-06-20)
The generation of induced pluripotent stem cell models of human disease requires efficient modification of one or both alleles depending on dominant or recessive inheritance of the disease. To faithfully recapitulate many disease variants, the introduction of a single base
A. Varvoglis
Synthesis, 709-709 (1984)
Determination of asparagine and glutamine in polypeptides using bis(I,I-trifluoroacetoxy)iodobenzene.
L M Soby et al.
Analytical biochemistry, 113(1), 149-153 (1981-05-01)