Merck
15222
Supelco
N,O-ビス(トリメチルシリル)トリフルオロアセトアミド
for GC derivatization, LiChropur, ≥99.0%
別名:
BSTFA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3C[=NSi(CH3)3]OSi(CH3)3
CAS番号:
分子量:
257.40
Beilstein:
2050024
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116105
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
for GC derivatization
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
≥99.0%
形状
liquid
品質
LiChropur
反応適合性
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.384 (lit.)
n20/D 1.384
bp
45-50 °C/14 mmHg (lit.)
密度
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[Si](C)(C)O\C(=N\[Si](C)(C)C)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H18F3NOSi2/c1-14(2,3)12-7(8(9,10)11)13-15(4,5)6/h1-6H3/b12-7+
InChI Key
XCOBLONWWXQEBS-KPKJPENVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
N,O-ビス(トリメチルシリル)トリフルオロアセトアミド(BSTFA)は、優れたシリル化試薬です。立体障害型の第一級または第二級ニトロ化合物の場合、N,O-ビス(トリメチルシリル)アセトアミドおよびBSTFAは、通常のシリル化条件よりも良好な結果を達成します。BSTFAは、アミンの誘導体化に用途があります。これは、カルボン酸、フェノール、尿素、アミドおよびアルコールのシリル化に適しています。
アプリケーション
酢酸エチル、アセトニトリルおよびジクロロメタン溶媒中のBSTFA + 1% TMCS(トリメチルシリル)は、ガスクロマトグラフィー質量分析(GC-MS)を用いたステロイドホルモン17a-エチニルエストラジオール(EE2)のシリル化に使用される場合があります。また、これはカンナビノイド受容体に結合するイヌの腸に存在する内因性2-モノグリセリドのシリル化にも使用される場合があります。
法的情報
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
93.2 °F
引火点(℃)
34 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
15222-4X0.1ML-F:
15222-5ML-F:
15222-144X0.1ML-F:
15222-144X.01ML:
15222-10X0.1ML-F:
15222-10X1ML-F:
15222-25ML-F:
15222-VAR-F:
15222-0.1ML-F:
15222-1ML-F:
15222-BULK-F:
15222-20X1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Houben-Weyl Methods of Molecular Transformations.
Aggarwal VK
Science of Synthesis Knowledge Updates, 27, 593-594 (2014)
Bo Wang et al.
Foods (Basel, Switzerland), 9(5) (2020-05-24)
A method based on accelerated solvent extraction (ASE) coupled with gas chromatography tandem mass spectrometry (GC-MS/MS) was developed for the quantitative analysis of spectinomycin and lincomycin in poultry egg (whole egg, albumen and yolk) samples. In this work, the samples
Greene's Protective Groups in Organic Synthesis.
Science (2014)
Modern Methods of Pharmaceutical Analysis.
Schirmer RE.
Science, 2, 215-216 (1990)
R Mechoulam et al.
Biochemical pharmacology, 50(1), 83-90 (1995-06-29)
In this study, we report the isolation from canine intestines of 2-arachidonyl glycerol (2-Ara-Gl). Its structure was determined by mass spectrometry and by direct comparison with a synthetic sample. 2-Ara-Gl bound to membranes from cells transiently transfected with expression plasmids
資料
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs