food and beverages
microbiology
保管温度
2-8°C
適合性
bacteria
関連するカテゴリー
詳細
(1本のバイアルから500 mLの培地を調製することができます)
ソルビタンモノオレート5.0 mL、2-フェニルエタノール1.5 g、アンホテリシン2.5 mg
ソルビタンモノオレート5.0 mL、2-フェニルエタノール1.5 g、アンホテリシン2.5 mg
アプリケーション
Lactic acid could be used in the culture medium for the mouse testis cells, used for the long-term spermatogonial stem cell culture, in order to study spermatogenesis mechanism that has future benefits of being used in developing new technology in transgenesis or medicine.
構成
(1本のバイアルから500 mLの培地を調製することができます)
ソルビタンモノオレート5.0 mL、2-フェニルエタノール1.5 g、アンホテリシン2.5 mg
ソルビタンモノオレート5.0 mL、2-フェニルエタノール1.5 g、アンホテリシン2.5 mg
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
14121-BULK:
14121-BULK-F:
14121-1VL-F:
14121-1VL-BULK:
14121-VAR-F:
14121-5VL-BULK-F:
14121-5VL-F:
Mito Kanatsu-Shinohara et al.
Biology of reproduction, 69(2), 612-616 (2003-04-18)
Spermatogenesis is a complex process that originates in a small population of spermatogonial stem cells. Here we report the in vitro culture of spermatogonial stem cells that proliferate for long periods of time. In the presence of glial cell line-derived