Merck
13418-M
Sigma-Aldrich
炭酸ナトリウム
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, FCC, E500, anhydrous, 99.5-100.5% (calc. to the dried substance)
別名:
カルシネド ソーダ, ソーダ灰, 炭酸二ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Na2CO3
CAS番号:
分子量:
105.99
Beilstein:
4154566
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
品質水準
グレード
puriss.
アッセイ
99.5-100.5% (calc. to the dried substance)
形状
powder
品質
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, FCC, E500
不純物
alkali hydroxides and bicarbonates, complies
residual solvents, complies
≤5 ppm heavy metals (as Pb)
損失
≤0.5% loss on drying, 300 °C
<0.5% loss on drying, 105°C, 4hrs
pH
12 (25 °C, 106 g/L)
mp
851 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤100 ppm
sulfate (SO42-): ≤50 ppm
微量陽イオン
As: ≤0.0002%
Cu: ≤0.002%
Fe: ≤0.001%
Hg: ≤0.0001%
Pb: ≤0.0002%
Zn: ≤0.002%
適合性
complies for appearance of solution
SMILES記法
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
バッファー成分です。表在性膜タンパク質の除去に使用することができます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
13418-6X1KG-M:
13418-BULK-M:
13418-1KG-M:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)