製品名
(ベンゾトリアゾール-1-イルオキシ)トリピロリジノホスホニウムヘキサフルオロホスファート, purum, ≥97.0% (TLC)
グレード
purum
品質水準
アッセイ
≥97.0% (TLC)
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: Coupling Reactions
mp
~150 °C
154-156 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
F[P-](F)(F)(F)(F)F.C1CCN(C1)[P+](On2nnc3ccccc23)(N4CCCC4)N5CCCC5
InChI
1S/C18H28N6OP.F6P/c1-2-10-18-17(9-1)19-20-24(18)25-26(21-11-3-4-12-21,22-13-5-6-14-22)23-15-7-8-16-23;1-7(2,3,4,5)6/h1-2,9-10H,3-8,11-16H2;/q+1;-1
InChI Key
VIAFLMPQBHAMLI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- As coupling reagent in the preparation strategies for peptide-oligonucleotide conjugates.
- Synthesis of structured pure triacylglycerol (TAG) regioisomers.
- As coupling reagent in the synthesis of a 3,5-pyrazolidinedione on soluble polyethylene glycol (PEG) polymer support.
- Synthesis of herceptin- nanoparticles.
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
12805-25G-F:
12805-5G-F:
12805-1G-F:
12805-BULK-F:
12805-VAR-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック