12109
5-Ring NOGE (Novolac glycidyl ether) mixture of isomers, chain-like or branched
analytical standard
別名:
5-Ring NOGE (Novolac glycidyl ether) mixture of isomers, chain-like or branched, NOGE 5-Ring (Novolac glycidyl ether) mixture of isomers, Novolac glycidyl ether 5-Ring
About This Item
おすすめの製品
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
12109-BULK-F:
12109-VAR-F:
12109-50MG-F:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)