安全性情報
30977
Supelco
6-Ring NOGE (Novolac glycidyl ether) mixture of isomers, chain-like or branched
analytical standard
別名:
6-Ring NOGE (Novolac glycidyl ether) mixture of isomers, chain-like or branched, NOGE 6-Ring (Novolac glycidyl ether) mixture of isomers, Novolac glycidyl ether 6-Ring
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C59H60O12
分子量:
961.10
UNSPSCコード:
85151701
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥80.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
30977-50MG-F:
30977-VAR-F:
30977-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)