Merck
09236
Supelco
β-アミリン
analytical standard
別名:
β-アミレノール, オレアナ-12-エン-3β-オール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H50O
CAS番号:
分子量:
426.72
Beilstein:
2063468
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.5% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
[H][C@@]12CC(C)(C)CC[C@]1(C)CC[C@]3(C)C2=CC[C@]4([H])[C@@]5(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@]5([H])CC[C@@]34C
InChI
1S/C30H50O/c1-25(2)15-16-27(5)17-18-29(7)20(21(27)19-25)9-10-23-28(6)13-12-24(31)26(3,4)22(28)11-14-30(23,29)8/h9,21-24,31H,10-19H2,1-8H3/t21-,22-,23+,24-,27+,28-,29+,30+/m0/s1
InChI Key
JFSHUTJDVKUMTJ-QHPUVITPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
β-アミリンは、抗炎症作用、抗菌作用、抗酸化作用、化学的保護作用で知られる、天然の五環性トリテルペンの一種です。
アプリケーション
この分析標準品は、以下の用途にも使用できます:
  • G. senegalensisの葉のエタノール抽出物に含まれる4つのバイオマーカー—β-アミリン、β-シトステロール、ルペオール、ウルソール酸を定量するための、2つの高速薄層クロマトグラフィー(HPTLC)法の開発と検証
  • 医薬品規制調和国際会議(ICH)ガイドラインに従って検証されたβ-アミリン測定のため、新規のHPTLC濃度測定法によりイチジク属5種から採取した葉サンプルのメタノール抽出物の分析
  • 検証済みのHPTLC濃度測定法によりハリツルマサキ属2種(M. obscuraおよびM. parviflora)から採取したエタノール抽出物に含まれるβ-アミリンの定量
  • ステロールとテルペノイド(モノ-、セスキ-、トリ-)にガスクロマトグラフィー質量分析(GC-MS)、フラボノイドに高速液体クロマトグラフィー(HPLC)とUV、質量分析(MS)検出を用いた、アサ属21種に属する82の植物から採取したさまざまな植物部位の二次代謝産物プロファイリング
生物化学的/生理学的作用
広域スペクトラムの鎮痛作用を有するトリテルペンです。作用機序はほとんど解明されていません。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
09236-10MG-F:
09236-BULK-F:
09236-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
ルペオール phyproof® Reference Substance
PHL89722
ルペオール
ベツリン ≥98%
Sigma-Aldrich
B9757
ベツリン
Hederagenin ≥97% (HPLC)
Sigma-Aldrich
H3916
Hederagenin
Erythrodiol analytical standard
Supelco
09258
Erythrodiol
β-Amyrin induces angiogenesis in vascular endothelial cells through the Akt/endothelial nitric oxide synthase signaling pathway.
Ishii M, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 467(4), 676-682 (2015)
Separation and identification of some common isomeric plant triterpenoids by thin-layer chromatography and high-performance liquid chromatography.
Martelanc M, et al.
Journal of Chromatography A, 1216(38), 6662-6670 (2009)
Amit Rai et al.
The Plant journal : for cell and molecular biology, 90(4), 764-787 (2017-01-22)
Medicinal plants are a rich source of highly diverse specialized metabolites with important pharmacological properties. Until recently, plant biologists were limited in their ability to explore the biosynthetic pathways of these metabolites, mainly due to the scarcity of plant genomics
Cyril Brendolise et al.
The FEBS journal, 278(14), 2485-2499 (2011-05-18)
The pentacyclic triterpenes, in particular ursolic acid and oleanolic acid and their derivatives, exist abundantly in the plant kingdom, where they are well known for their anti-inflammatory, antitumour and antimicrobial properties. α-Amyrin and β-amyrin are the precursors of ursolic and
Jianhong Ching et al.
Journal of separation science, 35(1), 53-59 (2011-12-01)
Conventional methods of drug discovery from natural products include bioassay-guided fractionation, which is tedious and has low efficiency. The aim of this work is to develop a platform method to rapidly identify bioactive compounds from crude plant extracts and their
資料
Dietary Terpenes
Terpenes comprise the largest and most diverse class of secondary metabolites; approximately 55,000 compounds have been identified to date.