アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]/D +4.5±1, c = 1 in acetic acid: water (4:1)
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
色
white
mp
86-96 °C
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)CC[C@@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C24H27NO6/c1-24(2,3)31-21(26)13-12-20(22(27)28)25-23(29)30-14-19-17-10-6-4-8-15(17)16-9-5-7-11-18(16)19/h4-11,19-20H,12-14H2,1-3H3,(H,25,29)(H,27,28)/t20-/m1/s1
InChI Key
OTKXCALUHMPIGM-HXUWFJFHSA-N
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
07697-1G-F:
07697-VAR-F:
07697-5G-F:
07697-BULK-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック