Merck
07682
Supelco
6-[Bis(2,2,2-trifluoroethyl)amino]-4-(trifluoromethyl)-2(1H)-quinolinone
analytical standard
別名:
LGD-2226
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H9F9N2O
CAS番号:
分子量:
392.22
Beilstein:
10716241
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
mp
187-190 °C
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
FC(F)(F)CN(CC(F)(F)F)c1ccc2NC(=O)C=C(c2c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C14H9F9N2O/c15-12(16,17)5-25(6-13(18,19)20)7-1-2-10-8(3-7)9(14(21,22)23)4-11(26)24-10/h1-4H,5-6H2,(H,24,26)
InChI Key
ULBPQWIGZUGPHU-UHFFFAOYSA-N
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
アナリシスノート
Proton NMR and Fluor NMR structures corresponds
おすすめ製品
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Prostate,Endocrine system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
07682-VAR:
07682-BULK:
07682-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Anna Gadaj et al.
MethodsX, 7, 100926-100926 (2020-06-18)
Selective androgen receptor modulators (SARMs) represent non-steroidal agents commonly abused in human and animal (i.e. equine, canine) sports, with potential for further misuse as growth promoting agents in livestock-based farming. As a direct response to the real and possible implications