Merck
07655
Sigma-Aldrich
2-(メチルチオ)ピリジン
≥95.0% (HPLC)
別名:
メチル2-ピリジルスルフィド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H7NS
CAS番号:
分子量:
125.19
Beilstein:
108190
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
屈折率
n20/D 1.570
密度
1.12 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
thioether
SMILES記法
CSc1ccccn1
InChI
1S/C6H7NS/c1-8-6-4-2-3-5-7-6/h2-5H,1H3
InChI Key
VLQBSKLZRSUMTJ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
07655-VAR-F:
07655-1G-F:
07655-BULK-F:
07655-5G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)