Merck
07553
Supelco
マレイン酸ジエチル
analytical standard
別名:
マレイン酸ジエチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5OCOCH=CHCOOC2H5
CAS番号:
分子量:
172.18
Beilstein:
1100825
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気密度
5.93 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 14 °C)
アッセイ
≥96.5% (GC)
自己発火温度
662 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
屈折率
n20/D 1.440-1.442
n20/D 1.441 (lit.)
bp
225 °C (lit.)
mp
−10 °C (lit.)
密度
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
CCOC(=O)\C=C/C(=O)OCC
InChI
1S/C8H12O4/c1-3-11-7(9)5-6-8(10)12-4-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3/b6-5-
InChI Key
IEPRKVQEAMIZSS-WAYWQWQTSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
200.1 °F - closed cup
引火点(℃)
93.4 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)