Merck
06667
Sigma-Aldrich
3-(2-アミノエチルアミノ)プロピルジメトキシメチルシラン
≥95.0%
別名:
3-(2-アミノエチルアミノ)プロピルメチルジメトキシシラン, N-[3-(ジメトキシメチルシリル)プロピル]エチレンジアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H22N2O2Si
CAS番号:
分子量:
206.36
Beilstein:
2074259
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95.0%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.450
密度
0.968 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CO[Si](C)(CCCNCCN)OC
InChI
1S/C8H22N2O2Si/c1-11-13(3,12-2)8-4-6-10-7-5-9/h10H,4-9H2,1-3H3
InChI Key
MQWFLKHKWJMCEN-UHFFFAOYSA-N
その他情報
アミノエチル-プロピルシリル基、AEAPS基とともにシリカの誘導体化に使用するシランです
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
194.0 °F - closed cup
引火点(℃)
90 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
06667-25ML:
06667-100ML:
06667-VAR:
06667-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ruili Wang et al.
Lab on a chip, 18(22), 3507-3515 (2018-10-24)
Respiratory viruses are major threats causing development of acute respiratory tract infections, which are common causes of illness and death throughout the world. Here, an integrated microsystem based on real-time colorimetry was developed for diagnosing multiple respiratory viruses. The microsystem
K.K. Unger
Porous Silica (1979)
K.K. Unger
Porous Silica (1979)
Wei Zhou et al.
Polymers, 12(1) (2020-01-18)
Although tung oil is renewable, with an abundant production and low price in China, and it is used to synthesize different polyols for rigid polyurethane foam (RPUF), it remains a challenge to improve the properties of RPUF by redesigning the