Merck
06542
Sigma-Aldrich
O,O′-ジアリル-N,N′-(2,7-ナフタレンジイルジメチル)ビス(ヒドロシンコニジニウム)ジブロミド
≥97.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C56H66Br2N4O2
CAS番号:
分子量:
986.96
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97.0%
フォーム
powder
光学活性
[α]/D -225±5°, c = 0.62 in chloroform
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Br-].[Br-].CCC1C[N@@+]2(CCC1C[C@H]2[C@H](OCC=C)c3ccnc4ccccc34)Cc5ccc6ccc(C[N+]78CC[C@H](CC7CC)[C@H](C8)[C@H](OCC=C)c9ccnc%10ccccc9%10)cc6c5
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
06542-VAR-F:
06542-BULK-F:
06542-100MG-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)