安全性情報
06433
Supelco
Amberlite IRA-410 Ion Exchange Resin
chloride form, 20-25 mesh, matrix styrene/divinylbenzene (gel)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
23151817
NACRES:
SB.52
製品名
Amberlite IRA-410, chloride form, matrix styrene/divinylbenzene (gel), 20-25 mesh
蒸気密度
<1 (vs air)
詳細
strongly basic
フォーム
beads
自己発火温度
800 °F
パラメーター
40 °C OH- form max. temp.
77 °C Cl- form max. temp.
湿度
45-51%
テクニック
LPLC: suitable
損失
~45% loss on drying, 110 °C
Matrix
styrene/divinylbenzene (gel)
マトリックス活性基
benzyldimethyl(2-hydroxyethyl)ammonium functional group
粒径
20-25 mesh
600-750 μm
使用pH
0-14
キャパシティ
1.25 meq/mL by wetted bed volume
分離法
anion exchange
InChI
1S/C13H20NO.C10H10.ClH/c1-4-12-7-5-6-8-13(12)11-14(2,3)9-10-15;1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;/h4-8,15H,1,9-11H2,2-3H3;3-8H,1-2H2;1H/q+1;;/p-1
InChI Key
DPRMXNMXCFHCAS-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Amberlite IRA-410 chloride form may be used as a column material for the purification of crude lipase obtained from Bacillus circulans and extra-cellular lipase from Bacillus licheniformis MTCC 6824 by anion-exchange chromatography. It may also be used as an ion exchange resin for the recovery of amylases from maize malt by using expanded bed chromatography.
水質調整、ヨウ素イオン除去、溶液中和、キサンタンやキサンタン色素の捕捉などに用いられる強塩基性(II型)陰イオン交換樹脂です。 ;I型塩基性樹脂よりも再生効率が良好です。
法的情報
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
06433-VAR:
06433-1KG:
06433-250G:
06433-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Study of amylases recovery from maize malt by ion-exchange expanded bed chromatography.
Biazus JPM, et al.
Process Biochemistry (Oxford, United Kingdom), 41(8), 1786-1791 (2006)
An extra-cellular alkaline metallolipase from Bacillus licheniformisMTCC 6824: purification and biochemical characterization.
Chakraborty Kajal and Raj RP
Food Chemistry, 109(4), 727-736 (2008)
Preparation of eicosapentaenoic acid concentrates from sardine oil by Bacillus circulans lipase.
Chakraborty K, et al.
Food Chemistry, 120(2), 433-442 (2010)