certified reference material
TraceCERT®
品質水準
蒸気密度
5.32 (vs air)
蒸気圧
10 mmHg ( 131 °C)
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
279 °C (lit.)
mp
90-94 °C (lit.)
アプリケーション
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
C1Cc2cccc3cccc1c23
InChI
1S/C12H10/c1-3-9-4-2-6-11-8-7-10(5-1)12(9)11/h1-6H,7-8H2
InChI Key
CWRYPZZKDGJXCA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
包装
おすすめ製品
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
257.0 °F - closed cup
引火点(℃)
125.0 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
This application note describes the fast and efficient separation of 16 + 2 standard polynuclear aromatic hydrocarbons (PAHs) compounds on an Ascentis® Express PAH column using EPA method 610 and EPA 8310 + 2.
プロトコル
US EPA Method 8270 (PAH only): GC Analysis of PAHs on SLB®-5ms
GC Analysis of PAHs on SLB®-5ms
US EPA Method 610 describes the analysis of polynuclear aromatic hydrocarbons (commonly referred to as PAHs or PNAs) by both HPLC and GC.
HPLC Analysis of PAHs on SUPELCOSIL™ LC-PAH