Merck
05388
Supelco
Metolachlor Metabolite CGA 50267 (racemate)
PESTANAL®, analytical standard
別名:
N-(2-Ethyl-6-methylphenyl)-DL-alanine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H17NO2
CAS番号:
分子量:
207.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1=C(NC(C)C(O)=O)C(CC)=CC=C1
関連するカテゴリー
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
05388-25MG:
05388-BULK:
05388-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)