Merck
05284
Supelco
トリエチレングリコールジメチルエーテル
analytical standard
別名:
1,2-ビス(2-メトキシエトキシ)エタン, NSC 66400, ジメチルトリグリコール, トリグリム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3O(CH2CH2O)3CH3
CAS番号:
分子量:
178.23
Beilstein:
1700630
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気密度
>4.7 (vs air)
アッセイ
≥98% (GC)
自己発火温度
375 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
APHA: ≤20
屈折率
n20/D 1.423 (lit.)
bp
216 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
密度
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
COCCOCCOCCOC
InChI
1S/C8H18O4/c1-9-3-5-11-7-8-12-6-4-10-2/h3-8H2,1-2H3
InChI Key
YFNKIDBQEZZDLK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Triethylene glycol dimethyl ether may be used as an analytical standard for the quantification of the analyte in water samples using in vitro bioassays and chemical screening technique.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
05284-BULK:
05284-VAR:
05284-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)