Merck
8.08249
Sigma-Aldrich
トリエチレングリコールジメチルエーテル
(stabilised) for synthesis
別名:
1,2-ビス(2-メトキシエトキシ)エタン, NSC 66400, ジメチルトリグリコール, トリグリム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3O(CH2CH2O)3CH3
CAS番号:
分子量:
178.23
Beilstein:
1700630
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
EC Index Number:
203-977-3
NACRES:
NA.22
アッセイ:
≥98% (GC)
bp:
216 °C (lit.)
蒸気密度
>4.7 (vs air)
品質水準
アッセイ
≥98% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
375 °F
有効性
5390 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
0.7 % (v/v)
屈折率
n20/D 1.423 (lit.)
pH
7
bp
216 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
転移温度
flash point 106 °C
溶解性
soluble >1000 g/L
密度
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
COCCOCCOCCOC
InChI
1S/C8H18O4/c1-9-3-5-11-7-8-12-6-4-10-2/h3-8H2,1-2H3
InChI Key
YFNKIDBQEZZDLK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.985 - 0.989
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.005 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体