アッセイ
≥97.0%
屈折率
n20/D 1.418
bp
188-190 °C (lit.)
密度
1.066 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES記法
CCC(C(=O)OC)C(=O)OC
InChI
1S/C7H12O4/c1-4-5(6(8)10-2)7(9)11-3/h5H,4H2,1-3H3
InChI Key
XGRMVENQJLQMLT-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
197.6 °F - closed cup
引火点(℃)
92 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
04285-VAR:
04285-100ML:
04285-BULK:
04285-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)