アッセイ
≥98.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C7H13NO3/c1-2-3-4-6(9)8-5-7(10)11/h2-5H2,1H3,(H,8,9)(H,10,11)
InChI Key
NYZBWOSRZJKQAI-UHFFFAOYSA-N
おすすめ製品
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
04268-10MG:
04268-250MG:
04268-50MG:
04268-VAR:
04268-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)