Merck
592471
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethyl-d6-glycine hydrochloride
99 atom % D
別名:
N-Methylsarcosine-dimethyl-d6 hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CD3)2NCH2CO2H · HCl
CAS番号:
分子量:
145.62
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % D
アッセイ
98% (CP)
形状
solid
bp
190-192 °C (lit.)
質量シフト
M+6
SMILES記法
Cl.[2H]C([2H])([2H])N(CC(O)=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H9NO2.ClH/c1-5(2)3-4(6)7;/h3H2,1-2H3,(H,6,7);1H/i1D3,2D3;
InChI Key
FKASAVXZZLJTNX-TXHXQZCNSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
592471-VAR:
592471-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)