グレード
primary reference standard
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
HWI
mp
>300 °C (lit.)
アプリケーション
food and beverages
SMILES記法
[H][C@@]12CC(C)(C)CC[C@@]1(CC[C@]3(C)C2=CC[C@]4([H])[C@@]5(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@]5([H])CC[C@@]34C)C(O)=O
InChI
1S/C30H48O3/c1-25(2)14-16-30(24(32)33)17-15-28(6)19(20(30)18-25)8-9-22-27(5)12-11-23(31)26(3,4)21(27)10-13-29(22,28)7/h8,20-23,31H,9-18H2,1-7H3,(H,32,33)/t20-,21-,22+,23-,27-,28+,29+,30-/m0/s1
InChI Key
MIJYXULNPSFWEK-GTOFXWBISA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
03920590-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Effective analysis of passion flower by HPTLC fingerprinting, in conjunction with a comprehensive range of related reference materials, enables fast and efficient identification of this plant material.