グレード
purum
アッセイ
≥99.8%
屈折率
n20/D 1.3597 (lit.)
bp
10.7 °C (lit.)
mp
−111 °C (lit.)
密度
0.882 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C1CO1
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3-1/h1-2H2
InChI Key
IAYPIBMASNFSPL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
その他情報
おすすめ製品
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Chem. Unst. Gas A - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1A - Muta. 1B - Press. Gas Liquefied gas - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Nervous system, Respiratory system
保管分類コード
2A - Gases
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-4.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-20.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
03906-20KG:
03906-1EA:
03906-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック