Merck
03721
Supelco
Nitrite ionophore VI
Selectophore, function tested
別名:
N,N′-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-benzenediaminocobalt(II), (SP-4-2)-[[2,2′-[1,2-Phenylenebis[(nitrilo-κN)methylidyne]]bis[4,6-bis(1,1-dimethylethyl)phenolato-κO]](2-)]cobalt, N,N′-Bis-(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-o-phenylenediamine cobalt(II), Cobalt(II) tert-butyl-salophen
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C36H46CoN2O2
CAS番号:
分子量:
597.70
UNSPSCコード:
26111700
NACRES:
NB.61
グレード
for ion-selective electrodes
品質水準
製品種目
Selectophore
品質
function tested
λ
in chloroform
UV吸収
λ: 307-317 nm Amax
SMILES記法
CC(C)(C)C1=C(O[Co]23O4)C(C=[N]2C5=C([N]3=CC6=C4C(C(C)(C)C)=CC(C(C)(C)C)=C6)C=CC=C5)=CC(C(C)(C)C)=C1
詳細
Nitrite ionophore VI based ion selective electrodes (ISEs) are used for the detection of nitrite anions.
アプリケーション
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Nitrite ionophore VI has been used in ionophore-based ISE for the detection of nitrite anions by potentiometric sensing.
法的情報
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Local Acidification of Membrane Surfaces for Potentiometric Sensing of Anions in Environmental Samples.
Pankratova, et al.
ACS sensors, 1(1), 48-54 (2015)
Nitrite-Selective Electrode Based On Cobalt(II) tert-Butyl-Salophen Ionophore.
Neel, B., et al.
Electroanalysis, 26, 473-480 (2014)