product name
シリカゲル, high-purity grade, FIA according to DIN 51791
グレード
high-purity grade
形状
powder
テクニック
LPLC: suitable
表面積
500 m2/g , approx.
マトリックス
Silica
マトリックス活性基
silica
粒径
0.071-0.16 mm
ポアサイズ
60 Å mean pore size
pH
5.5-7.5
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
分離法
hydrophilic interaction (HILIC)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
for the determination of the content of hydrocarbon groups in liquid fuels according to DIN 51791
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
03561-250G:
03561-BULK:
03561-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)