Merck
02378
Sigma-Aldrich
Z-Asp(OtBu)-OH
≥98.0% (TLC)
別名:
N-Cbz-L-aspartic acid 4-tert-butyl ester, Z-L-Aspartic acid 4-tert-butyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CO2CCH2CH(NHCO2CH2C6H5)CO2H
CAS番号:
分子量:
323.34
Beilstein:
2569846
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (TLC)
フォーム
powder or crystals
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
white
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)C[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C16H21NO6/c1-16(2,3)23-13(18)9-12(14(19)20)17-15(21)22-10-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,9-10H2,1-3H3,(H,17,21)(H,19,20)/t12-/m0/s1
InChI Key
HLSLRFBLVZUVIE-LBPRGKRZSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
02378-BULK:
02378-VAR:
02378-1G:
02378-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)