Merck
00147
Sigma-Aldrich
Fmoc-Tyr(PO3H2)-OH
≥95.0% (HPLC)
別名:
Nα-Fmoc-O-ホスホ-L-チロシン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H22NO8P
CAS番号:
分子量:
483.41
Beilstein:
6674324
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
品質水準
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
形状
powder
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
white to off-white
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC(=O)[C@H](Cc1ccc(OP(O)(O)=O)cc1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C24H22NO8P/c26-23(27)22(13-15-9-11-16(12-10-15)33-34(29,30)31)25-24(28)32-14-21-19-7-3-1-5-17(19)18-6-2-4-8-20(18)21/h1-12,21-22H,13-14H2,(H,25,28)(H,26,27)(H2,29,30,31)/t22-/m0/s1
InChI Key
AMXUJIHSMANWDW-QFIPXVFZSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
00147-VAR:
00147-BULK:
00147-250MG:
00147-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Fmoc-Ala-OH 95%
Sigma-Aldrich
531480
Fmoc-Ala-OH