Merck
37-0450
Sigma-Aldrich
硝酸亜鉛 六水和物
SAJ first grade, ≥95.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Zn(NO3)2 · 6H2O
CAS番号:
分子量:
297.49
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
グレード
SAJ first grade
アッセイ
≥95.0%
フォーム
solid
反応適合性
reagent type: catalyst
core: zinc
利用可能性
available only in Japan
保管温度
15-25°C
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.6H2O.Zn/c2*2-1(3)4;;;;;;;/h;;6*1H2;/q2*-1;;;;;;;+2
InChI Key
JGPSMWXKRPZZRG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Flame over circleExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
37-0450-5-500G-J:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)