Merck
35-0110
Sigma-Aldrich
キシレン
SAJ first grade, ≥80.0%
別名:
キシレン、異性体の混合物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4(CH3)2
CAS番号:
分子量:
106.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
グレード:
SAJ first grade
アッセイ:
≥80.0%
bp:
137-140 °C (lit.)
蒸気圧:
18 mmHg ( 37.7 °C)
グレード
SAJ first grade
蒸気密度
3.7 (vs air)
蒸気圧
18 mmHg ( 37.7 °C)
アッセイ
≥80.0%
フォーム
liquid
expl. lim.
7 %
利用可能性
available only in Japan
屈折率
n20/D 1.497 (lit.)
bp
137-140 °C (lit.)
mp
-34 °C (lit.)
密度
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc(C)cc1.Cc2cccc(C)c2.Cc3ccccc3C
InChI
1S/3C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7;1-7-4-3-5-8(2)6-7;1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3*3-6H,1-2H3
InChI Key
MVZVDAGWAAZJPE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • 美容室の室内空気汚染物質(VOC、PM)の TD-GC/MS 分析:この研究では、美容室のような室内環境におけるキシレンなどの揮発性有機化合物の検出における熱脱着-ガスクロマトグラフィー/質量分析法(TD-GC/MS)の応用に焦点を当て、職業衛生研究に貢献しています(Kaikiti C et al., 2022)。
  • 2018 年に発生したカリフォルニア北部の森林火災「Camp Fire」における揮発性有機化合物の環境サンプリング:森林火災時のキシレンおよびその他の揮発性有機化合物のモニタリングに焦点を当て、環境影響評価および公衆衛生勧告に不可欠なデータを提供しています(Simms LA et al., 2021)。
  • スイミングプールにおける包括的な大気質調査:屋内/屋外の比較:屋内スイミングプールにおけるキシレンおよびその他の大気汚染物質を調査し、屋外レベルと比較することで換気効率と大気質管理対策を評価しています(Tolis EI et al., 2018)。
  • 石油精製所の排水から生じる細菌による BTEX の生分解:特定の細菌株によるキシレンなどの BTEX 化合物の生物分解を調査しています。これは、バイオレメディエーション技術や産業排水の環境負荷低減に重要な意味を持ちます(Mazzeo DE et al., 2010)。
アプリケーション
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
hearing organs, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
82.4 °F
引火点(℃)
28 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
35-0110-8-15KG-J:
35-0110-3-3L-J:
35-0110-5-500ML-J:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Anne-France le Rolle et al.
Journal of translational medicine, 13, 199-199 (2015-06-25)
Clinical therapy for metastatic colorectal cancer (CRC) remains limited, especially when the tumor harbors a KRAS mutation. This study aimed to identify prognostic biomarkers in CRC that are accessible for therapeutic inhibition. Conditioned media from human CRC epithelial cells and
Ryan P Smith et al.
Human gene therapy, 26(6), 377-385 (2015-03-27)
Much research has gone into the development of hybrid gene delivery systems that combine the broad tropism and efficient transduction of adenoviral vectors with the ability to achieve stable expression of cargo genes. In addition to gene therapy applications, such
Osceola Whitney et al.
Developmental neurobiology, 75(7), 778-790 (2014-11-20)
The forkhead domain FOXP2 and FOXP1 transcription factors are implicated in several cognitive disorders with language deficits, notably autism, and thus play a central role in learned vocal motor behavior in humans. Although a similar role for FoxP2 and FoxP1
Chani M Becker et al.
Neuro-oncology, 17(9), 1210-1219 (2015-05-15)
Targeting drug delivery to invasive glioma cells is a particularly difficult challenge because these cells lie behind an intact blood-brain barrier (BBB) that can be observed using multimodality imaging. BBB-associated efflux transporters such as P-glycoprotein (P-gp) and breast cancer resistance
Qiming Wang et al.
Nature communications, 5, 4899-4899 (2014-09-17)
Cephalopods can display dazzling patterns of colours by selectively contracting muscles to reversibly activate chromatophores--pigment-containing cells under their skins. Inspired by this novel colouring strategy found in nature, we design an electro-mechano-chemically responsive elastomer system that can exhibit a wide