安全性情報
30-5350
Sigma-Aldrich
チュルク試薬
別名:
チュルク 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
グレード
SAJ special grade
フォーム
liquid
利用可能性
available only in Japan
保管温度
15-25°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
適合性
白血球計算
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
30-5350-2-25ML-J:
30-5350-5-500ML-J:
30-5350-6-100ML-J:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)