liquid
利用可能性
available only in Japan
濃度
~0.1 % (w/v)
SMILES記法
Cc1cc(ccc1N)-c2ccc(N)c(C)c2
InChI
1S/C14H16N2/c1-9-7-11(3-5-13(9)15)12-4-6-14(16)10(2)8-12/h3-8H,15-16H2,1-2H3
InChI Key
NUIURNJTPRWVAP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
塩素、塩化物、金などの定量に使用する試薬です。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B - Met. Corr. 1
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
30-3240-5-500ML-J:
30-3240-6-100ML-J:
Analytical Sciences, 8, 225-225 (1992)
Analytica Chimica Acta, 244, 71-71 (1991)
Z. Anal. Chem., 249, 370-370 (1970)
Stabilized neutral orthotolidine, SNORT, colorimetric method for chlorine.
Analytical chemistry, 41(13), 1744-1750 (1969-11-01)
Human & experimental toxicology, 18(9), 552-559 (1999-10-19)
Azo dyes represent the major class of dyestuffs. They are metabolised to the corresponding amines by liver enzymes and the intestinal microflora following incorporation by both experimental animals and humans. For safety evaluation of the dermal exposure of consumers to