Merck
01-0280
Sigma-Aldrich
酢酸
JIS special grade, ≥99.7%
別名:
氷酢酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CO2H
CAS番号:
分子量:
60.05
Beilstein:
506007
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
グレード
JIS special grade
蒸気密度
2.07 (vs air)
アッセイ
≥99.7%
フォーム
liquid
自己発火温度
800 °F
expl. lim.
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
利用可能性
available only in Japan
屈折率
n20/D 1.371 (lit.)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
密度
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChI Key
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • バマミニチュアブタにおける白頭翁抽出液の薬物動態特性:ヒトへの臨床応用の可能性:この研究では、バマミニチュアブタにおける白頭翁抽出液の薬物動態特性を調査し、臨床応用に向けた基礎データを収集し、ヒトにおける治療的利用の可能性を強調しています(Xu et al., 2024)。
  • 子宮頸部の異常前病変のスクリーニング検査としての、パップスメア検査と視覚検査法の比較:この比較研究では、子宮頸部の異常前病変のスクリーニング検査におけるパップスメア検査に対する視覚検査法の有効性を評価し、早期発見と治療戦略の向上を目指しています(Yadav et al., 2024)。
  • 炭酸ガスの優れた高速吸収剤としての新規機能化ジ置換イミダゾリウムイオン液:この研究では、新規イミダゾリウムイオンを炭酸ガスの非常に効果的な吸収剤として紹介し、環境技術と温室効果ガス削減の進歩に貢献しています(Shawish et al., 2024)。
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
102.2 °F - closed cup
引火点(℃)
39 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
01-0280-8-20KG-J:
01-0280-3-3L-J:
01-0280-7-1L-J:
01-0280-5-500ML-J:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Takashi Taniguchi et al.
Arthritis & rheumatology (Hoboken, N.J.), 67(2), 517-526 (2014-11-12)
Fli-1, a potential predisposing factor for systemic sclerosis (SSc), is constitutively down-regulated in the lesional skin of patients with SSc by an epigenetic mechanism. To investigate the impact of Fli-1 deficiency on the induction of an SSc phenotype in various
Katharine Trenholme et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 58(7), 3666-3678 (2014-04-16)
Therapies to prevent transmission of malaria parasites to the mosquito vector are a vital part of the global malaria elimination agenda. Primaquine is currently the only drug with such activity; however, its use is limited by side effects. The development
Isabelle Brunet et al.
The Journal of clinical investigation, 124(7), 3230-3240 (2014-06-18)
Autonomic sympathetic nerves innervate peripheral resistance arteries, thereby regulating vascular tone and controlling blood supply to organs. Despite the fundamental importance of blood flow control, how sympathetic arterial innervation develops remains largely unknown. Here, we identified the axon guidance cue
Xianbao Deng et al.
The New phytologist, 201(4), 1469-1483 (2013-11-26)
• Chalcone synthase (CHS) is the key enzyme in the first committed step of the flavonoid biosynthetic pathway and catalyzes the stepwise condensation of 4-coumaroyl-CoA and malonyl-CoA to naringenin chalcone. In plants, CHS is often encoded by a small family
N Robichaud et al.
Oncogene, 34(16), 2032-2042 (2014-06-10)
The progression of cancers from primary tumors to invasive and metastatic stages accounts for the overwhelming majority of cancer deaths. Understanding the molecular events which promote metastasis is thus critical in the clinic. Translational control is emerging as an important