グレード
JIS special grade
蒸気密度
3.5 (vs air)
蒸気圧
10 mmHg ( 36 °C)
4 mmHg ( 20 °C)
形状
liquid
自己発火温度
629 °F
expl. lim.
10.3 %
利用可能性
available only in Japan
屈折率
n20/D 1.390 (lit.)
bp
138-140 °C (lit.)
mp
−73 °C (lit.)
密度
1.08 g/mL (lit.)
保管温度
15-25°C
SMILES記法
CC(=O)OC(C)=O
InChI
1S/C4H6O3/c1-3(5)7-4(2)6/h1-2H3
InChI Key
WFDIJRYMOXRFFG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
120.2 °F
引火点(℃)
49 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
01-0380-5-500ML-J:
01-0380-3-3L-J:
試験成績書(COA)