Merck
28-2800
Sigma-Aldrich
L-グルタミン酸 一ナトリウム塩 一水和物
SAJ special grade, ≥99.0%
別名:
L-2-アミノペンタン二酸, L-グルタミン酸ナトリウム, MSG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaOOCCH2CH2CH(NH2)COOH · H2O
CAS番号:
分子量:
187.13
Beilstein:
4164348
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
グレード
SAJ special grade
アッセイ
≥99.0%
形状
solid
利用可能性
available only in Japan
mp
232 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
15-25°C
SMILES記法
O.[Na+].N[C@@H](CCC([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4.Na.H2O/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);;1H2/q;+1;/p-1/t3-;;/m0../s1
InChI Key
GJBHGUUFMNITCI-QTNFYWBSSA-M
WGK
WGK 2
Jan Code
28-2800-2-25G-J:
28-2800-5-500G-J:
試験成績書(COA)