Merck
28-0675
Sigma-Aldrich
シリカゲル
CP, blue, bead size, medium
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41115700
PubChem Substance ID:
グレード
CP
フォーム
beads
利用可能性
available only in Japan
blue
ビーズサイズ
, medium
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
SMILES記法
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)