Merck
24-5650
Sigma-Aldrich
酒石酸カリウム, 二塩基酸 ヘミ水和物
JIS special grade, ≥99.0%
別名:
L(+)-酒石酸 二カリウム塩, 酒石酸二カリウム ヘミ水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
KOOC(CHOH)2COOK · 0.5H2O
CAS番号:
分子量:
235.28
Beilstein:
6121656
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
グレード
JIS special grade
アッセイ
≥99.0%
フォーム
crystalline
利用可能性
available only in Japan
pH
7.0-8.5 (25 °C, 235.3 g/L)
SMILES記法
O.[K+].[K+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O6.2K.H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t1-,2-;;;/m1.../s1
InChI Key
BUCMCXRUIRJPKS-QXMMYYGRSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
24-5650-5-500G-J:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)