Merck
09-0615
Sigma-Aldrich
臭化エチジウム
≥95.0%
別名:
3,8-ジアミノ-5-エチル-6-フェニルフェナントリジニウムブロミド, EtBr, 臭化ホミジウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H20BrN3
CAS番号:
分子量:
394.31
Beilstein:
3642536
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161505
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥95.0%
利用可能性
available only in Japan
mp
260-262 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[Br-].CC[n+]1c(-c2ccccc2)c3cc(N)ccc3c4ccc(N)cc14
InChI
1S/C21H19N3.BrH/c1-2-24-20-13-16(23)9-11-18(20)17-10-8-15(22)12-19(17)21(24)14-6-4-3-5-7-14;/h3-13,23H,2,22H2,1H3;1H
InChI Key
ZMMJGEGLRURXTF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
臭化エチジウム(EtBr)は、PAGEまたはアガロースゲル電気泳動に最もよく使用される核酸染色です。EtBrの蛍光は、二本鎖RNAに結合すると21倍に、二本鎖DNAに結合すると25倍に増加するため、バックグラウンドの脱色は不要であり、染色濃度を抑えることができます(10 μg/mL)。EtBrは、多数の核酸蛍光アッセイで使用されています。一本鎖DNA(それほど強くはありませんが)および三本鎖DNAに結合することが示されています。DNAに結合できるため、EtBrはDNAポリメラーゼの阻害剤です。
二本鎖DNAおよびRNAをインターカレーションするフレームシフト変異誘発物質です。
生物化学的/生理学的作用
エチジウムブロミドは、二本鎖のDNAとRNAにインターカレーションし、フレームシフト変異誘発物質として働きます。アクリジンオレンジとともに使用することによって、生細胞、アポトーシス細胞、壊死細胞を識別することもできます。
適合性
生化学用
再構成
電気泳動後のゲルの染色に用いる場合は、ストック溶液を水で0.5 μg/mLに希釈し、ゲルを15~30分間浸漬します。通常は脱染は不要ですが、バックグラウンドを低下させる必要がある場合は、水で15分間脱染できます。 UVライトボックス(波長254 nm)でDNAバンドを検出できます。ゲルおよび泳動用バッファーに臭化エチジウムを0.5 μg/mLとなるよう添加しておくと、泳動終了後すぐにバンド検出を行なうことができます。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Muta. 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
09-0615-1-1G-J:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Bobo W Mok et al.
PloS one, 3(4), e1982-e1982 (2008-04-24)
Antigenic variation is a subtle process of fundamental importance to the survival of a microbial pathogen. In Plasmodium falciparum malaria, PfEMP1 is the major variable antigen and adhesin expressed at the surface of the infected erythrocyte, which is encoded for
Ulrich Braunschweig et al.
Genome research, 24(11), 1774-1786 (2014-09-27)
Alternative splicing (AS) of precursor RNAs is responsible for greatly expanding the regulatory and functional capacity of eukaryotic genomes. Of the different classes of AS, intron retention (IR) is the least well understood. In plants and unicellular eukaryotes, IR is
Patrick Seitz et al.
PLoS genetics, 10(1), e1004066-e1004066 (2014-01-07)
The DNA uptake of naturally competent bacteria has been attributed to the action of DNA uptake machineries resembling type IV pilus complexes. However, the protein(s) for pulling the DNA across the outer membrane of Gram-negative bacteria remain speculative. Here we
Alexandra C I Depelsenaire et al.
The Journal of investigative dermatology, 134(9), 2361-2370 (2014-04-10)
Vaccines delivered to the skin by microneedles-with and without adjuvants-have increased immunogenicity with lower doses than standard vaccine delivery techniques such as intramuscular or intradermal injection. However, the mechanisms underlying this skin-mediated "adjuvant" effect are not clear. Here, we show
Li Zhang et al.
Comparative biochemistry and physiology. Part A, Molecular & integrative physiology, 186, 39-51 (2014-12-04)
Bill Milsom has made seminal contributions to our understanding of ventilatory control in a wide range of vertebrates. Teleosts are particularly interesting, because they produce a 3rd, potentially toxic respiratory gas (ammonia) in large amounts. Fish are well known to