Merck
05-1060
Sigma-Aldrich
ステアリン酸カルシウム
CP, 6.2-7.2% Ca basis
別名:
ステアリン酸 カルシウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3(CH2)16COO]2Ca
CAS番号:
分子量:
607.02
Beilstein:
3919698
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
グレード
CP
形状
solid
組成
Ca, 6.2-7.2%
利用可能性
available only in Japan
保管温度
15-25°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[Ca]OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/2C18H36O2.Ca/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h2*2-17H2,1H3,(H,19,20);/q;;+2/p-2
InChI Key
CJZGTCYPCWQAJB-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
05-1060-5-500G-J:
試験成績書(COA)