グレード
SAJ special grade
蒸気密度
3.04 (vs air)
蒸気圧
0.43 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.5%
フォーム
liquid
自己発火温度
824 °F
expl. lim.
10 %
利用可能性
available only in Japan
屈折率
n20/D 1.398 (lit.)
pH
2 (25 °C, 10 g/L)
3 (20 °C, 10 g/L)
pKa (20.7 °C)
4.9
bp
162 °C (lit.)
mp
−6-−3 °C (lit.)
密度
0.964 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCC(O)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)
InChI Key
FERIUCNNQQJTOY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
167.0 °F
引火点(℃)
75 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
03-5300-2-25G-J:
03-5300-5-500ML-J:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)