グレード
SAJ special grade
蒸気密度
3.7 (vs air)
蒸気圧
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
アッセイ
≥99.0%
フォーム
liquid
自己発火温度
817 °F
expl. lim.
0.34-6.3 % (lit.)
利用可能性
available only in Japan
屈折率
n20/D 1.539 (lit.)
bp
203-205 °C (lit.)
mp
−16-−13 °C (lit.)
密度
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
InChI Key
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
213.8 °F - DIN 51758
引火点(℃)
101 °C - DIN 51758
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
03-1660-5-500ML-J:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)